Läs mer
(S)-Alpha-Terpineol, TRC
Produktkod. 17973735
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973735 10 g
17902125 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17973735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT11749510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10482-56-1
Molekylformel C10 H18 O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Synonym 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl-, (1S)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl-, (S)-, p-Menth-1-en-8-ol, (S)-(-)- (8CI), (1S)-α,α,4-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, (-)-α-Terpineol, (S)-(-)-Terpineol, (S)-(-)-α-Terpineol, (S)-α,α,4-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, (S)-α-Terpineol, l-α-Terpineol, α-Terpineol, (-)-, (S)-alpha-Terpineol
IUPAC-namn 2-[(1S)-4-metylcyklohex-3-en-1-yl]propan-2-ol
LEDER CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-alpha-Terpineol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Formel vikt 154.1358