Läs mer
(S)-(+)-alfa-(trifluormetyl)bensylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10765642 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10765642 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10765642 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428180010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
CAS: 340-06-7 | C8H7F3O | 176.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
CAS 340-06-7
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Kokpunkt 127 °C
Flampunkt 84 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H7F3O
Linjär formel C6H5CH(OH)CF3
Brytningsindex 1,4610 till 1,4630 (20 °C, 589 nm)
MDL-nummer MFCD00077845
Kvantitet 1 g
Specifik rotation +30° till +33° (20 °C, 589 nm) (C= outspädd)
Synonym s-+-alpha-trifluoromethyl benzyl alcohol, s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanol, 1s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-ol, 1s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanol, s-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, s-+-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, pubchem15591, s-1-phenyltrifluoroethanol, s-a-trifluoromethyl benzyl alcohol, 1s-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
InChI-nyckel VNOMEAQPOMDWSR-ZETCQYMHSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)O
IUPAC-namn (IS)-2,2,2-trifluoro-l-fenyletanol
Molekylvikt (g/mol) 176.14
PubChem CID 1472401
Formel vikt 176.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.