Läs mer
(S)-(-)-α -Amino-γ -butyrolaktonhydrobromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11926191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11926191 1 g Glasflaska 1g
11936191 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11926191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 259940010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15295-77-9
Molekylformel C4H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 182.02
MDL-nummer MFCD00012723,MFCD00674493
InChI-nyckel MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, l-homoserine lactone hydrobromide, s-2-amino-4-butyrolactone hydrobromide, l---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 3s, s---alpha-amino-gamma-butyrolactonehydrobromide, ksc924k2j, l---?-amino-?-butyrolactone hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hbr
PubChem CID 16213138
LEDER Br.NC1CCOC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 236.0°C to 238.9°C
Färg Brun till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5 % min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande − 21.50 (20.00°C c=4,water)
Specifik rotation − 21.50
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
IUPAC-namn (3S)-3-aminooxolan-2-on;hydrobromid
Formel vikt 182.02
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-a-Amino-y-butyrolactone hydrobromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.