missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Amino Carnitine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Amino Carnitine |
| CAS | 125377-87-9 |
| Molekylformel | C7 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-Propanaminium, 2-amino-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2S)-, 1-Propanaminium, 2-amino-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (S)-, (S)-Emeriamine, (S)-Amino Carnitine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2/c1-9(2,3)5-6(8)4-7(10)11/h6H,4-5,8H2,1-3H3/t6-/m0/s1 |
| LEDER | C[N+](C)(C)C[C@@H](N)CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (3S)-3-amino-4-(trimethylazaniumyl)butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.21 |
| Formel vikt | 160.1212 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?