Läs mer
S-Amisulpride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Amisulpride |
| CAS | 71675-92-8 |
| Molekylformel | C17H27N3O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | S-(-)-Amisulpride, (S)-4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21) |
| LEDER | O=C(C1=C(OC)C=C(N)C(S(=O)(CC)=O)=C1)NC[C@@H]2CCCN2CC |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.48 |
| Formel vikt | 369.1722 |