Läs mer
(S)-Amlodipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Amlodipine |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-Amlodipine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3/t17-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 408.1452 |
| Procent renhet | >95% |