Läs mer
Tocris Bioscience™ (S)-AMPA
Beskrivning
Active enantiomer of AMPA (EC50 = 3.5 μM).
NPEC-caged-(S)-AMPA, Inactive Enantiomer and Racemate also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-AMPA |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 186.17 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.167 |