Läs mer
(S)-Apomorphine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Apomorphine Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO2.ClH/c1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;/h2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 303.1026 |