Läs mer
(S)-ar-Himachalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-ar-Himachalene |
| CAS | 19419-67-1 |
| Molekylformel | C15H22 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (5S)-6,7,8,9-Tetrahydro-2,5,9,9-tetramethyl-5H-benzocycloheptene, ar-Himachalene, (+)-ar-Himachalene, (-)-(5S)-6,7,8,9-Tetrahydro-2,5,9,9-tetramethyl-5H-benzocycloheptene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22/c1-11-7-8-13-12(2)6-5-9-15(3,4)14(13)10-11/h7-8,10,12H,5-6,9H2,1-4H3/t12-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1CCCC(C)(C)c2cc(C)ccc12 |
| IUPAC-namn | (9S)-3,5,5,9-tetramethyl-6,7,8,9-tetrahydrobenzo[7]annulene |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.34 |
| Formel vikt | 202.1722 |