Läs mer
(S)-(+)-Arginine Hydrochloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15850191
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15850191 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15850191 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8160010100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Arginine Hydrochloride
Smältpunkt >235°C
CAS 1119-34-2
MDL-nummer MFCD00064550
Synonym ʟ-Arginine monohydrochloride, α-Amino-δ-guanidino valerianic acid hydrochloride, alpha-Amino-delta-guanidino valerianic acid hydrochloride, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride, ʟ-Arginine monohydrochloride, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Densitet 1.42 g/cm3 at 20°C
Molekylvikt (g/mol) 210.66
Kvantitet 100 g