Läs mer
S-(+)-Arundic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(+)-Arundic Acid |
| CAS | 807363-10-6 |
| Molekylformel | C11H22O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2S)-2-Propyloctanoic Acid, (S)-(+)-2-Propyloctanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-9-10(8-4-2)11(12)13/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCC[C@H](CCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-propyloctanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.29 |
| Formel vikt | 186.162 |