Läs mer
(S)-(+)-Aspartic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15886540
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886540 500 g 500g
15880191 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15886540 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8160030500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-84-8
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 133.1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Aspartic Acid
Smältpunkt 269°C to 271°C (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00002616
Synonym (S)-(+)-Aspartic acid, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, Asp, (S)-(+)-Aspartic acid
Kvantitet 500 g