missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Atenolol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Atenolol-d7 |
| CAS | 1309283-20-2 |
| Molekylformel | C14H15D7N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl-d7)amino]propoxy]benzeneacetamide, (-)-Atenolol-d7, (-)-Atenolol-d7, (S)-Atenolol-d7, Esatenolol-d7, S-(-)-Atenolol-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m0/s1/i1D3,2D3,10D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC[C@H](O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(2S)-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.38 |
| Formel vikt | 273.207 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?