missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Azelastine N-Oxide |
| CAS | 1346617-06-8 |
| Molekylformel | C22 H24 Cl N3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[(4S)-hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl]-1(2H)-phthalazinone, (S)-Azelastine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3/t18-,26?/m0/s1 |
| LEDER | C[N+]1([O-])CCC[C@@H](CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O |
| IUPAC-namn | 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[(4S)-1-methyl-1-oxidoazepan-1-ium-4-yl]phthalazin-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.9 |
| Formel vikt | 397.1557 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?