Läs mer
(-)-(S)-B-973B, MedChemExpress
Produktkod. 16497547
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497547 5 mg 5mg
16481067 50 mg 50mg
16425606 100 mg 100mg
16424808 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497547 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114269
MedChemExpress (-)-(S)-B-973B is a potent allosteric agonist and positive allosteric modulator of α7 nAChR, with antinociceptive activity.
(-)-(S)-B-973B is a potent allosteric agonist and positive allosteric modulator of α7 nAChR, with antinociceptive activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-(S)-B-973B
CAS 2244989-34-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H26F2N6O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 67.5 mg/mL (149.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@H](C1=NC(N2CCN(C3=NC=CC=C3)CC2)=CN=C1)C)CCC4=CC=C(F)C(F)=C4
Molekylvikt (g/mol) 452.5
Formel vikt 452.5
Procent renhet 99.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation