Läs mer
(S)-b-aminoisobutyric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16407517
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16407517 5 mg
1 options
Produktkod. 16407517 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113380
MedChemExpress (S)-b-aminoisobutyric acid is a non-protein amino acid originating from the catabolism of thymine and valine.
(S)-b-aminoisobutyric acid is a non-protein amino acid originating from the catabolism of thymine and valine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-b-aminoisobutyric acid
Fysisk form Solid
CAS 4249-19-8
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H9NO2
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation H2O : 250 mg/mL (2424.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@@H](C)CN
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Formel vikt 103.12
Procent renhet 98.0%