missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Baclofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Baclofen |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)/t8-/m1/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 213.0557 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?