Läs mer
Tocris Bioscience™ (S)-(-)-Bay K 8644
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18767096
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18767096 10 mg
1 options
Produktkod. 18767096 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1546/10
CaV1.x activator; (S)-(-)-enantiomer of (±)-Bay K 8644
L-type Ca2+-channel activator with positive inotropic, vasoconstrictive and behavioral effects in vivo.
Racemate and (R)-(+)-Enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98625-26-4
Molekylformel C16H15F3N2O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Bay K 8644
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 356.3
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 356.301