Läs mer
S-Bensotiazol-2-yl (2Z)-(2-aminotiazol-4-yl)(metoxyimino)tioacetat, Mikromol™
Produktkod. 30052529
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052529 25 mg
1 options
Produktkod. 30052529 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0251.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
S-Bensothiazol-2-yl (2Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(metoxyimino)tioacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Benzothiazol-2-yl-(2Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)thioacetate
CAS 80756-85-0
Analyt- eller komponentnamn S-Benzothiazol-2-yl-(2Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)thioacetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 N4 O2 S3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym S-2-Benzothiazolyl-2-amino-α-(methoxyimino)-4-thiazolethiolacetate, 4-Thiazoleethanethioic acid, 2-amino-α-(methoxyimino)-, S-2-benzothiazolyl ester, (αZ)-, 4-Thiazoleethanethioic acid, 2-amino-α-(methoxyimino)-, S-2-benzothiazolyl ester, (Z)-, (Z)-2-[Methoxyimino]-2-(2-aminothiazol-4-yl)acetic acid S-2-benzothiazole ester, (αZ)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleethanethioic acid S-2-benzothiazolyl ester, 2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleethanethioic acid S-2-benzothiazolyl ester, S-(Benzothiazol-2-yl) (Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)thioacetate, S-(Benzothiazol-2-yl) (Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)thioacetate, S-(Benzothiazol-2-yl) 2-amino-α-(methoxyimino)thiazole-4-thioacetate, S-1,3-Benzothiazol-2-yl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)ethanethioate, S-Benzothiazol-2-yl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(syn-methoxyimino)thioacetate, (Z)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleethanethioic Acid S-2-Benzothiazolyl Ester, USP Ceftriaxone Benzothiazolyl Oxime, Ceftriaxone Sodium Impurity D, Ceftriaxone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C13H10N4O2S3/c1-19-17-10(8-6-20-12(14)15-8)11(18)22-13-16-7-4-2-3-5-9(7)21-13/h2-6H,1H3,(H2,14,15)/b17-10-
LEDER CO\N=C(/C(=O)Sc1nc2ccccc2s1)\c3csc(N)n3
IUPAC-namn S-(1,3-bensotiazol-2-yl) (2Z)-2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-metoxyimino-etanetioat
Molekylvikt (g/mol) 350.44
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 349,9966 g/mol