Läs mer
S-bensoyltiamin O-monofosfat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11498961 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498961 250 mg 250mg
11408971 1 g 1g
11418971 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498961 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215483583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 SEK
    1180.12 SEK / 250mg
    Save 59.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 22457-89-2
Molekylformel C19H23N4O6PS
Molekylvikt (g/mol) 466.45
MDL-nummer MFCD00057343,MFCD00057343
InChI-nyckel BTNNPSLJPBRMLZ-LGMDPLHJSA-N
Synonym benfotiamine, berdi, s-benzoylthiamine o-monophosphate, spectrum5_001042, spectrum1503105, benzoylthiaminmonophosphat, 4-n-4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl methyl formamido-3-benzoylsulfanyl pent-3-en-1-yl oxyphosphonic acid, s-e-2-4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl methyl-formylamino-5-phosphonooxypent-2-en-3-yl benzenecarbothioate
PubChem CID 5282168
IUPAC-namn {[(3Z)-4-{N-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl]formamido}-3-[(Z)-bensoylsulfanyl]pent-3-en-1-yl]oxi}fosfonsyra
LEDER C\C(N(CC1=CN=C(C)N=C1N)C=O)=C(/CCOP(O)(O)=O)SC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Benzoylthiamine O-Monophosphate
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.6%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 466.47
Fysisk form Pulver