Läs mer
(S)-Benzyl 6-Methyloctanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Benzyl 6-Methyloctanoate |
| CAS | 2381968-90-5 |
| Molekylformel | C16H24O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Octanoic acid, 6-methyl-, phenylmethyl ester, |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O2/c1-3-14(2)9-7-8-12-16(17)18-13-15-10-5-4-6-11-15/h4-6,10-11,14H,3,7-9,12-13H2,1-2H3/t14-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(CCCC[C@@H](C)CC)OCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | (S)-Benzyl 6-Methyloctanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.36 |
| Formel vikt | 248.13 |