Läs mer
(S)-(+)-Bensenylglycidyleter, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-Benzyl Glycidyl Ether |
| CAS | 16495-13-9 |
| Molekylformel | C10H12O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2S)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, (2S)[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, , (S)-[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, (S)-1-(Benzyloxy)-2,3-epoxypropane, (+)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane, (+)-Benzyl Glycidyl Ether, (+)-Glycidyl Benzyl Ether, (2S)-2-[(Benzyloxy)methyl]oxirane, (S)-(Benzyloxymethyl)oxirane, (S)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane, (S)-Benzylglycidol, (S)-Glycidyl Benzyl Ether, (S)-O-Benzylglycidol, Benzyl (S)-Glycidyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1 |
| LEDER | C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CO2 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(fenylmetoxymetyl)oxiran |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.0837 |