Läs mer
(S)-(+)-Bensenylglycidyleter, TRC
Produktkod. 30343409
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30343409 25 g
1 options
Produktkod. 30343409 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB27830025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Benzyl Glycidyl Ether
CAS 16495-13-9
Molekylformel C10H12O2
Kvantitet 25 g
Synonym (2S)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, (2S)[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, , (S)-[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, (S)-1-(Benzyloxy)-2,3-epoxypropane, (+)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane, (+)-Benzyl Glycidyl Ether, (+)-Glycidyl Benzyl Ether, (2S)-2-[(Benzyloxy)methyl]oxirane, (S)-(Benzyloxymethyl)oxirane, (S)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane, (S)-Benzylglycidol, (S)-Glycidyl Benzyl Ether, (S)-O-Benzylglycidol, Benzyl (S)-Glycidyl Ether
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
LEDER C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CO2
IUPAC-namn (2S)-2-(fenylmetoxymetyl)oxiran
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Formel vikt 164.0837