Läs mer
S-bensyl-L-cystein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332567
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332567 25 g 25g
11322567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11666.14
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3054-01-1
MDL-nummer MFCD00002613
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Benzyl-L-cysteine
Smältpunkt ∽214°C (decomposition)
Molekylformel C7H12O4
Beilstein 1879358
Synonym 3-methyladipic acid, hexanedioic acid, 3-methyl, +-3-methyladipic acid, beta-methyl-adipic acid, 3-methyl-hexanedioic acid, 3-methyl adipic acid, 3-methyl-adipic acid, acmc-20ah5v, acmc-1cr8a, hexanedioic acid,3-methyl
InChI-nyckel SYEOWUNSTUDKGM-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(CCC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-namn 3-metylhexandisyra
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Kvantitet 25 g
PubChem CID 12292
ChEBI CHEBI:68503
Formel vikt 211.28
Optisk rotation +28° (c=1.5 in 1N NaOH)
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.