missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-Benzyl-L-homocysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Benzyl-L-homocysteine |
| CAS | 7689-60-3 |
| Molekylformel | C11 H15 N O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | L-2-Amino-4-(benzylthio)butyric Acid, S-(Phenylmethyl)-L-homocysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2S/c12-10(11(13)14)6-7-15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,12H2,(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CCSCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-benzylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.31 |
| Formel vikt | 225.0823 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?