Läs mer
(S)-Beta-Isopropylphenethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-beta-Isopropylphenethylamine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N/c1-9(2)11(8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 163.1361 |