Läs mer
(S)-Beta-fenylalanin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-beta-Phenylalanine |
| CAS | 40856-44-8 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (betaS)-beta-Aminobenzenepropanoic Acid, (-)-3-Amino-3-phenylpropanoic Acid, (-)-beta-Aminobenzenepropanoic Acid, (S)-3-Amino-3-phenylpropanoic Acid, (S)-3-Amino-3-phenylpropionic Acid, (S)-beta-Phenylalanine, D-3-Amino-3-phenylpropionic Acid, (S)-beta-Aminobenzenepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CC(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (3S)-3-amino-3-fenylpropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vikt | 165.079 |