Läs mer
(S)-Beta-Pinen, TRC
Produktkod. 30424997
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30424997 1 mL
1 options
Produktkod. 30424997 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4666001ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-(-)-beta-Pinene
CAS 18172-67-3
Molekylformel C10 H16
Kvantitet 1 mL
Synonym (1S,5S)-(-)-2(10)-Pinene, (-)-(1S)-β-Pinene, (-)-(1S,5S)-β-Pinene, (-)-2(10)-Pinene, (-)-Nopinene, (-)-β-Pinene, (1S)-(-)-β-Pinene, (1S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (1S)-β-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (S)-(-)-β-Pinene, (S)-β-Pinene, l-β-Pinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
LEDER CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
IUPAC-namn (1S,5S)-6,6-dimetyl-4-metylidenebicyklo[3.1.1]heptan
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Formel vikt 136.1252