missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Bicalutamide, Mikromol™
Beskrivning
(S)-Bicalutamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Bicalutamide |
| CAS | 113299-38-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-Bicalutamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H14 F4 N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (2S)-, Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (S)-, (2S)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (S)-Bicalutamide, (S)-Casodex |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)/t17-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@](O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | (2S)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methyl-propanamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?