missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-(-)-Blebbistatin O-Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Blebbistatin O-Benzoate |
| CAS | 1217832-61-5 |
| Molekylformel | C25 H20 N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H20N2O3/c1-17-12-13-20-21(16-17)26-24-25(22(20)28,30-23(29)18-8-4-2-5-9-18)14-15-27(24)19-10-6-3-7-11-19/h2-13,16H,14-15H2,1H3/t25-/m1/s1 |
| LEDER | Cc1ccc2C(=O)[C@@]3(CCN(C3=Nc2c1)c4ccccc4)OC(=O)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | [(3aS)-7-methyl-4-oxo-1-phenyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]quinolin-3a-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.44 |
| Formel vikt | 396.1474 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?