Läs mer
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimetylpyrimidin, 97 %
Produktkod. 11450577
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450577 25 g 25g
11440577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22435.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 41840-28-2 | C11H16N2O2S | 240,32 g/mol
S-Boc-2-merkapto-4,6-dimetylpyrimidin kan reagera med propylamin för att producera propyl-karbaminsyra tert-butylester. Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
S-Boc-2-merkapto-4,6-dimetylpyrimidin kan reagera med propylamin för att producera propyl-karbamidsyra tert-butylester. Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41840-28-2
Molekylformel C11H16N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 240.32
MDL-nummer MFCD00006080
InChI-nyckel POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, ccris 2600, 2-tert-butoxycarbonylthio-4,6-dimethylpyrimidine, 2-boc-thio-4,6-dimethylpyrimidine, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiocarbonate, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiolcarbonate, o-tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl carbonothioate, carbonothioic acid, o-1,1-dimethylethyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester, tert-butyl 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl sulfanylformate, thiocarbonic acid, o-tert-butyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester
PubChem CID 148428
IUPAC-namn tert-butyl-(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)sulfanylformiat
LEDER CC1=CC(C)=NC(SC(=O)OC(C)(C)C)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
Smältpunkt 48 °C till 51 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 396984
Formel vikt 240.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.