Läs mer
(S)-Boc-adamantylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Boc-adamantylglycine |
| CAS | 361441-97-6 |
| Molekylformel | C17H27NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (alphaS)-alpha-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)17-7-10-4-11(8-17)6-12(5-10)9-17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t10?,11?,12?,13-,17?/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(1-adamantyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.4 |
| Formel vikt | 309.194 |