missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Brompheniramine Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Brompheniramine Maleate |
| CAS | 2391-03-9 |
| Molekylformel | C20H23BrN2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (gammaS)-gamma-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2Z)-2-Butenedioate, (S)-2-[p-Bromo-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine Maleate, 1-(p-Bromophenyl)-1-(2-pyridyl)-3-dimethylamine Propane Maleate, Dexbrompheniramine Maleate, Dimegan, Disomer, Disomer Maleate, Drixoral, d-2-[p-Bromo-alpha-(2-dimethylaminoethyl)benzyl]pyridine Maleate |
| LEDER | CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 435.31 |
| Formel vikt | 434.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?