Läs mer
S-Butyryltiokolinjodid, 98 %
Produktkod. 11440453
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440453 5 g 5g
11450453 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440453 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12622.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1866-16-6 | C9H20INOS | 317,229 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1866-16-6
Molekylformel C9H20INOS
Molekylvikt (g/mol) 317.229
MDL-nummer MFCD00011845
InChI-nyckel WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
PubChem CID 74630
IUPAC-namn 2-butanoylsulfanyletyl(trimetyl)azanium;jodid
LEDER CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Butyrylthiocholine iodide
Smältpunkt 172 °C till 176 °C
Linjär formel CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3I
Kvantitet 5 g
Beilstein 3729509
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Formel vikt 317.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.