Beskrivning
- Enkelkammare för spiralspindlar.
- SC-1-kammaren kan endast användas i kombination med SAS-1 spiralspindeladapterset (Ident. nr.: 0025000377).
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Viskosimeter |