Läs mer
(S)-Camphanic Acid, TRC
Produktkod. 30348617
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30348617 2 g
1 options
Produktkod. 30348617 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1751102G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Camphanic Acid
CAS 13429-83-9
Molekylformel C10H14O4
Kvantitet 2 g
Synonym Camphanic Acid, (-)-ω-Camphanic Acid, (-)-Camphanic Acid, (-)-ω-Camphanic Acid, (1S)-(-)-Camphanic Acid, (1S)-Camphanic Acid, (1S,4R)-(-)-Camphanic Acid, (1S,4R)-ω-Camphanic Acid, (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H14O4/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-,10+/m0/s1
LEDER CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(=O)O
IUPAC-namn (1R,4S)-1,7,7-trimethyl-2-oxo-3-oxabicyclo[2.2.1]heptane-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Formel vikt 198.0892