Läs mer
(S)-(-)-Canadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Canadine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2/h3-4,8-9,16H,5-7,10-11H2,1-2H3/t16-/m0/s1 |
| Formel vikt | 339.1471 |