Läs mer
(S)-Carbidopa Methyl Ester (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(16)17-2)6-7-3-4-8(14)9(15)5-7/h3-5,13-15H,6,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 240.111 |