Läs mer
(S)-Carbidopa Methyl Ester N-Cyclohexylidene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Carbidopa methyl ester N-Cyclohexylidene |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N2O4/c1-17(16(22)23-2,19-18-13-6-4-3-5-7-13)11-12-8-9-14(20)15(21)10-12/h8-10,19-21H,3-7,11H2,1-2H3/t17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 320.1736 |