Läs mer
Tocris Bioscience™ (S)-(-)-Carbidopa
Beskrivning
Peripheral decarboxylase inhibitor, used in combination with levodopa for treatment of Parkinsonism.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Carbidopa |
| CAS | 28860-95-9 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C10H14N2O4 |
| Formel vikt | 226.23 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.232 |