Läs mer
S-karboxymetyl-L-cystein, 97 %
Produktkod. 11495487
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495487 100 g 100g
11485487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23487.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 638-23-3 | C5H9NO4S | 179,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-23-3
Molekylformel C5H9NO4S
Molekylvikt (g/mol) 179.19
MDL-nummer MFCD00002614
InChI-nyckel GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Synonym s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
PubChem CID 193653
ChEBI CHEBI:16163
LEDER N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Carboxymethyl-L-cysteine
Smältpunkt ∼200 °C (dekomposition)
Beilstein 1725012
Merck Index 14,1802
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[(karboximetyl)sulfanyl]propansyra
Kvantitet 100 g
Formel vikt 179.2
Optisk rotation −29° (c=10 i 10 % NaHCO)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.