Läs mer
S-karboxymetyl-L-cystein, 98 %
Produktkod. 10666222 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10666222 100 g Glasflaska 100g
10187883 1 g Glasflaska 1g
10483965 5 g Glasflaska 5g
10656222 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10666222 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225811000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 638-23-3 | C5H9NO4S | 179,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-23-3
Molekylformel C5H9NO4S
Molekylvikt (g/mol) 179.19
MDL-nummer MFCD00002614
InChI-nyckel GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Synonym s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
PubChem CID 193653
ChEBI CHEBI:16163
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(karboximetylsulfanyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Carboxymethyl-L-cysteine
Namnnotering 98%
Smältpunkt 205,0 °C till 207,0 °C
Färg Vitt
Tändningsrester 0,2% max.
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH2SCH2CH(NH2)CO2H
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 1802
Specifik rotation −31.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i kallt vatten. Andra lösligheter: lösliga i varmt vatten (3 g/100 ml), syror och alkal, lätt lösliga i metanol och aceton
Formel vikt 179.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Amorft pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • S-Carboxymethyl-L-cysteine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.