Läs mer
(S)-Carboxymethyl-L-cysteine (R/S)-Sulphoxide, Mikromol™
Description
(S)-Carboxymethyl-L-cysteine (R/S)-Sulphoxide
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (RS)-Sulfoxide |
| CAS | 5439-87-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (RS)-Sulfoxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H9 N O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (RS)-Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO5S/c6-3(5(9)10)1-12(11)2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,12?/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CS(=O)CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-(carboxymethylsulfinyl)propanoic acid |
| Show More |