Läs mer
(S)-Carisbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Carisbamate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-14-9(11)13/h1-4,8,12H,5H2,(H2,11,13)/t8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 215.0349 |