Läs mer
(S)-Carisbamate, TRC
Produktkod. 30009871
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009871 5 mg
30003349 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009871 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1835105MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 194085-75-1
Molekylformel C9 H10 Cl N O3
Molekylvikt (g/mol) 215.63
Synonym 1,2-Ethanediol, 1-(2-chlorophenyl)-, 2-carbamate, (1S)-, 1,2-Ethanediol, 1-(2-chlorophenyl)-, 2-carbamate, (S)-, Carisbamate, Comfyde, JNJ 10234094, RWJ 333369, YKP 509, (S)-Carisbamate
IUPAC-namn [(2S)-2-(2-klorofenyl)-2-hydroxyetyl] karbamat
LEDER NC(=O)OC[C@@H](O)c1ccccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Carisbamate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-14-9(11)13/h1-4,8,12H,5H2,(H2,11,13)/t8-/m1/s1
Formel vikt 215.0349