Läs mer
(S)-Carnitine Mesylate Isobutylester, Mesylate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Carnitine Mesylate Isobutylester, Mesylate Salt |
| CAS | 161886-59-5 |
| Molekylformel | C12 H26 N O5 S . C H3 O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Butanaminium, N,N,N-trimethyl-4-(2-methylpropoxy)-2-[(methylsulfonyl)oxy]-4-oxo-, (S)-, methanesulfonate (9CI), (S)-Carnitine Mesylate Isobutylester, Mesylate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26NO5S.CH4O3S/c1-10(2)9-17-12(14)7-11(8-13(3,4)5)18-19(6,15)16;1-5(2,3)4/h10-11H,7-9H2,1-6H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/t11-;/m0./s1 |
| LEDER | CC(C)COC(=O)C[C@@H](C[N+](C)(C)C)OS(=O)(=O)C.CS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | methanesulfonate;trimethyl-[(2S)-4-(2-methylpropoxy)-2-methylsulfonyloxy-4-oxobutyl]azanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.5 |
| Formel vikt | 391.1335 |