Läs mer
(S)-Carnitine Mesylate, Mesylate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Carnitine Mesylate, Meslate Salt |
| CAS | 161886-60-8 |
| Molekylformel | C8 H18 N O5 S . C H3 O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO5S.CH4O3S/c1-9(2,3)6-7(5-8(10)11)14-15(4,12)13;1-5(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/t7-;/m0./s1 |
| LEDER | C[N+](C)(C)C[C@H](CC(=O)O)OS(=O)(=O)C.CS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | [(2S)-3-carboxy-2-methylsulfonyloxypropyl]-trimethylazanium;methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.39 |
| Formel vikt | 335.0709 |