Läs mer
(S)-Carprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Carprofen |
| CAS | 52263-84-0 |
| Molekylformel | C15H12ClNO2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (αS)-6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetic Acid, (+)-Carprofen, (S)-(+)-Carprofen, C 8012 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | ClC1=CC=C(NC2=C3C=CC([C@H](C)C(O)=O)=C2)C3=C1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.71 |