missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-(-)-Carvedilol, TRC

Produktkod. 30134922
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134922 50 mg
17984845 10 mg
17924305 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134922 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC18463550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 95094-00-1
Molekylformel C24H26N2O4
Molekylvikt (g/mol) 406.47
Synonym 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-, (2S)- (9CI), 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-, (S)-, (-)-Carvedilol, (S)-(-)-Carvedilol, (S)-Carvedilol
IUPAC-namn (2S)-1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propan-2-ol
LEDER COc1ccccc1OCCNC[C@H](O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Carvedilol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3/t17-/m0/s1
Formel vikt 406.1893
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.