Läs mer
(S)-(+)-Carvone, 96 %
Produktkod. 11317156
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317156 100 g 100g
11307156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07130.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150,221 g/mol
Karvoner används i livsmedels- och smakindustrin. Det används också i luftfräschande produkter. Oljor som innehåller karvoner används i aromaterapi och alternativ medicin. I organisk syntes används det som utgångsmaterial för syntes av terpenoid quassin naturlig produkt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Carvones används inom livsmedels- och smakindustrin. Det används också i luftfräschande produkter. Oljor som innehåller karvoner används i aromaterapi och alternativ medicin. I organisk syntes används det som utgångsmaterial för syntes av terpenoid quassin naturlig produkt.
Löslighet
Blandbar med dietyleter, etanol och kloroform. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2244-16-8
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00062997
InChI-nyckel ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonym d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC-namn (5S)-2-metyl-5-prop-1-en-2-ylcyklohex-2-en-1-on
LEDER CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Carvone
Densitet 0.959
Kokpunkt 228 °C till 230 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 100 g
Beilstein 2042970
Merck Index 14,1874
Löslighetsinformation Blandbar med dietyleter, etanol och kloroform. Oblandbar med vatten.
Optisk rotation +59° (Prydligt)
Formel vikt 150.22
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.